N-Metil-2-pirrolidona (NMP) ≥99.5%, BAKER BIO-ANALYZED® grado biotecnología, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: 1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
9261-13EA 421.82 EUR
9261-13 9261-09
N-Metil-2-pirrolidona (NMP) ≥99.5%, BAKER BIO-ANALYZED® grado biotecnología, J.T.Baker®
N-Metil-2-pirrolidona (NMP)
Formula: C₅H₉NO
MW: 99.13 g/mol
Pto. Ebullición: 202
Pto. de fusión: –24 °C
Densidad: 1.033 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 91 (copa abierta)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003193
Núm. CAS: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Índice Merck: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.5 %
Assay (C₅H₉NO) ≥99.5 %
Color (APHA) ≤20
Free Amines (as CH₃NH₂) ≤0.010 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.10 ppm
Residue after Ignition ≤10 ppm
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400 nm ≤0.010
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 350 nm ≤0.03
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 325 nm ≤0.100
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 300 nm ≤0.5
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - UV Cut-off, nm ≤285
Water (H₂O)(by coulometry) ≤200 ppm