N-Metil-2-pirrolidona (NMP) ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: 1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
26211.298EA 53 EUR
26211.298 26211.425 26211.550
N-Metil-2-pirrolidona (NMP) ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
N-Metil-2-pirrolidona (NMP)
Formula: C₅H₉NO
MW: 99.13 g/mol
Pto. Ebullición: 202
Pto. de fusión: –24 °C
Densidad: 1.033 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 91
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003193
Núm. CAS: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
IR: 01-2119472430-46
Índice Merck: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.5 %
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Alkalinity Max. 0.003 meq/g
Water Max. 0.1 %