N-Metil-2-pirrolidona (NMP), Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
M-Clarity™ quality level = MQ100
78769-10ML-F 78769-5ML-F
78769-10ML-FEA 110 EUR
78769-10ML-F 78769-5ML-F
N-Metil-2-pirrolidona (NMP), Supelco®
N-Metil-2-pirrolidona (NMP)
Formula: C₅H₉NO
Pto. Ebullición: 202 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –24 °C
Densidad: 1,033 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003193
Núm. CAS: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Índice Merck: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7638e84108b0fe41b93f92fecb8603220f18d67&vid=acfc9359effd8a8ee9ff048837591cbc6e72407e&prid=web&clid=SAPDAM