4-Hidroxi-1-metilpiperidina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Metilpiperidin-4-ol
L06415.22
L06415.36
L06415.22EA
49.2
EUR
L06415.22
L06415.36
4-Hidroxi-1-metilpiperidina ≥98%
4-Hidroxi-1-metilpiperidina
Purity: 98%
CAS No.: 106-52-5
Molecular Formula: C6H13NO
Formula Weight: 115.18
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.4790
Melting Point: 26-30°
Boiling Point: 198-200°
Beilstein Reference: 103024
MDL No.: MFCD00006500
Formula:
C₆H₁₃NO MW: 115.18 g/mol Pto. Ebullición: 198…200 °C Pto. de fusión: 26…30 °C Densidad: 0.98 Pto. de inflamación: 87 °C (188 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006500 Núm. CAS: 106-52-5 EINECS: 203-406-8 |