1-Etilpiperidina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
118885000 118880025 118880100
ACRO118885000EA 90.2 EUR
ACRO118885000 ACRO118880025 ACRO118880100
1-Etilpiperidina 99%
1-Etilpiperidina
Formula: C₇H₁₅N
Pto. Ebullición: 129…131 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 0,824 g/cm³
Pto. de inflamación: 17 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006507
Núm. CAS: 766-09-6
EINECS: 212-161-6
UN: 2386
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %