1-Metilpiperidina 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: N-Methylpiperidine
127480100 127482500 127480010
ACRO127480100EA 28.2 EUR
ACRO127480100 ACRO127482500 ACRO127480010
1-Metilpiperidina 99%
1-Metilpiperidina
Formula: C₆H₁₃N
MW: 99,18 g/mol
Pto. Ebullición: 105…108 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –50 °C
Densidad: 0,82 g/cm³
Pto. de inflamación: 3 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006491
Núm. CAS: 626-67-5
EINECS: 210-959-9
UN: 2399
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4368 to 1.4388 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %