1-Metilpirrolidina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
127611000 127615000 127610025
ACRO127611000EA 43.9 EUR
ACRO127611000 ACRO127615000 ACRO127610025
1-Metilpirrolidina 98%
1-Metilpirrolidina
Formula: C₅H₁₁N
Pto. Ebullición: 80…81 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –90 °C
Densidad: 0,819 g/cm³
Pto. de inflamación: –21 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003173
Núm. CAS: 120-94-5
EINECS: 204-438-5
UN: 3286
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %