2-Metilpirrolidina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
365390020 365390100
ACRO365390020EA 134 EUR
ACRO365390020 ACRO365390100
2-Metilpirrolidina 98%
2-Metilpirrolidina
Formula: C₅H₁₁N
Pto. Ebullición: 98…100 °C
Densidad: 0,88 g/cm³
Pto. de inflamación: 2 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014491
Núm. CAS: 765-38-8
EINECS: 212-144-3
UN: 2733
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %