3-Metilpiperidina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 98%
CAS No.: 626-56-2
Molecular Formula: C6H13N
Formula Weight: 99.18
Flash Point: 8°(46°F)
Refractive Index: 1.4470
Odour: Amine-like
Melting Point: -24°
Boiling Point: 124-125°
Beilstein Reference: 79807
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00005994
Formula:
C₆H₁₃N Pto. Ebullición: 124…125 °C Pto. de fusión: –24 °C Densidad: 0,845 Pto. de inflamación: 8 °C (46 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005994 Núm. CAS: 626-56-2 EINECS: 210-953-6 ADR: 3,II |