4-Metilpiperidina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
127511000 127515000 127510025
ACRO127511000EA 39.2 EUR
ACRO127511000 ACRO127515000 ACRO127510025
4-Metilpiperidina 99%
4-Metilpiperidina
Formula: C₆H₁₃N
Pto. Ebullición: 122 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 4…5 °C
Densidad: 0,84 g/cm³
Pto. de inflamación: 13 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006005
Núm. CAS: 626-58-4
EINECS: 210-954-1
UN: 3286
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4480 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %