4-Metilpiperidina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L02709.AE L02709.AP
L02709.AEEA 38.4 EUR
L02709.AE L02709.AP
4-Metilpiperidina ≥98%
4-Metilpiperidina
Purity: 98+% CAS No.: 626-58-4 Molecular Formula: C6H13N Formula Weight: 99.18 Flash Point: 13°(55°F) Refractive Index: 1.4458 Odour: Amine-like pH: 13 Melting Point: 4-5° Boiling Point: 123-124° Beilstein Reference: 1083 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00006005
Formula: C₆H₁₃N
Pto. Ebullición: 123…124 °C
Pto. de fusión: 4…5 °C
Densidad: 0,838
Pto. de inflamación: 13 °C (55 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006005
Núm. CAS: 626-58-4
EINECS: 210-954-1
UN: 2733
ADR: 3,II