Cicloheximida 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
357420010
357420050
357420250
ACRO357420010EA
106
EUR
ACRO357420010
ACRO357420050
ACRO357420250
Cicloheximida 95%
Cicloheximida
Formula:
C₁₅H₂₃NO₄ Pto. de fusión: 107…114 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00082346 Núm. CAS: 66-81-9 EINECS: 200-636-0 UN: 2811 ADR: 6.1,I |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 108 to 118 °C |
HPLC | ≥94 % |
Specific optical rotation | -25° to -32° (20 °C, 589 nm) (c=1, CHCl3) |