4-Bencilpiperidina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
161931000 161930050
ACRO161931000EA 95 EUR
ACRO161931000 ACRO161930050
4-Bencilpiperidina 98%
4-Bencilpiperidina
Formula: C₁₂H₁₇N
Pto. Ebullición: 279 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 6…7 °C
Densidad: 0,99 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006006
Núm. CAS: 31252-42-3
EINECS: 250-535-0
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %