2,2,6,6-Tetrametilpiperidina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
151950100 151950250 151951000
ACRO151950100EA 83.8 EUR
ACRO151950100 ACRO151950250 ACRO151951000
2,2,6,6-Tetrametilpiperidina 98%
2,2,6,6-Tetrametilpiperidina
Formula: C₉H₁₉N
Pto. Ebullición: 152 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 30 - 31 °C
Densidad: 0,83 g/cm³
Pto. de inflamación: 24 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005985
Núm. CAS: 768-66-1
EINECS: 212-199-3
UN: 1992
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4425 to 1.4465 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %