2,2,6,6-Tetrametilpiperidina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18132.0025
8.18132.0100
8.18132.0025EA
57.1
EUR
8.18132.0025
8.18132.0100
2,2,6,6-Tetrametilpiperidina para síntesis, Sigma-Aldrich®
2,2,6,6-Tetrametilpiperidina
Formula:
C₉H₁₉N Pto. Ebullición: 152 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 30…31 °C Densidad: 0,83 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 24 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005985 Núm. CAS: 768-66-1 EINECS: 212-199-3 UN: 2734 ADR: 8 (3),II |
Resultados test especificaciones
Solubility | 25.9 g/l (20 °C) |
Melting Point | -59 °C |
Molar Mass | 141.25 g/mol |
Boiling Point | 152 - 156 °C |
Vapor Pressure | 14 hPa (39 °C) |
Flash Point | 37 °C |
Density | 0.83 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 290 °C |