Pempidina ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,2,2,6,6-Pentametilpiperidina
H27729.06 H27729.03
H27729.06EA 97.1 EUR
H27729.06 H27729.03
Pempidina ≥97%
Pempidina
Purity: 97% CAS No.: 79-55-0 Molecular Formula: C10H21N Formula Weight: 155.28 Flash Point: 50°(122°F) Odour: Amine-like Boiling Point: 187-188° Beilstein Reference: 103806 Merck Reference: 14,7080 UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00006493
Formula: C₁₀H₂₁N
MW: 155,28 g/mol
Pto. Ebullición: 187…188 °C
Pto. de fusión: 11 °C
Densidad: 0,858
Pto. de inflamación: 50 °C (122 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006493
Núm. CAS: 79-55-0
EINECS: 201-211-2
UN: 1992
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,7080