Morfolina 99+%, extra puro
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Tetrahidro-1,4-oxazina
158680010 158680025 158680050 158680100
ACRO158680010EA 59.5 EUR
ACRO158680010 ACRO158680025 ACRO158680050 ACRO158680100
Morfolina 99+%, extra puro
Morfolina
Formula: C₄H₉NO
MW: 87,12 g/mol
Pto. Ebullición: 126…130 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –5 °C
Densidad: 0,99 g/cm³
Pto. de inflamación: 32 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005972
Núm. CAS: 110-91-8
EINECS: 203-815-1
UN: 2054
ADR: 8,I
Índice Merck: 12,06362
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9fb9ce2adfd770be2ae8d5f63ea6220bef0f781&vid=6b2bfa885631c3f4e0681813373d468dcc171b83&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA
Insoluble matter ≤0.01 %