Morfolina ≥99.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Tetrahidro-1,4-oxazina
31984.36
31984.57
31984.36EA
64
EUR
31984.36
31984.57
Morfolina ≥99.0% ACS
Morfolina
Purity: 99.0% min
CAS No.: 110-91-8
Molecular Formula: C4H9NO
Formula Weight: 87.12
Flash Point: 35°(95°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.007
Refractive Index: 1.4540
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Colourless
Odour: Amine-like
Melting Point: -5°
Boiling Point: 129°
Beilstein Reference: 102549
Merck Reference: 14,6277
UN No.: 2054
MDL No.: MFCD00005972
Formula:
C₄H₉NO MW: 87.12 g/mol Pto. Ebullición: 129 °C Pto. de fusión: –5 °C Densidad: 1.007 Pto. de inflamación: 35 °C (95 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005972 Núm. CAS: 110-91-8 EINECS: 203-815-1 UN: 2054 ADR: 8 I Índice Merck: 14,6277 |