Morfolina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Tetrahidro-1,4-oxazina
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06127.0100 8.06127.0500 8.06127.1000 8.06127.2500 8.06127.9025 8.06127.9010
8.06127.0100EA 32.8 EUR
8.06127.0100 8.06127.0500 8.06127.1000 8.06127.2500 8.06127.9025 8.06127.9010
Morfolina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Morfolina
Formula: C₄H₉NO
MW: 87.12 g/mol
Pto. Ebullición: 128.9
Pto. de fusión: –5 °C
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 38
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005972
Núm. CAS: 110-91-8
EINECS: 203-815-1
UN: 2054
ADR: 8 (3) I
Índice Merck: 12,06362
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9fb9ce2adfd770be2ae8d5f63ea6220bef0f781&vid=6b2bfa885631c3f4e0681813373d468dcc171b83&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 87.12 g/mol
Boiling Point 128 - 130 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 10 hPa (20 °C)
Flash Point 32 °C
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
pH 10.6 (5 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 275 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material