4-Etilmorfolina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: N-Ethylmorpholine
149401000 149405000 149400025
ACRO149401000EA 25.5 EUR
ACRO149401000 ACRO149405000 ACRO149400025
4-Etilmorfolina 99%
4-Etilmorfolina
Formula: C₆H₁₃NO
Pto. Ebullición: 139 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –63 °C
Densidad: 0,9 g/cm³
Pto. de inflamación: 27 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006177
Núm. CAS: 100-74-3
EINECS: 202-885-0
UN: 2734
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -46° to -50° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF)