4-Etilmorfolina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
N-Ethylmorpholine
A11905.AE
A11905.AK
A11905.AP
A11905.AU
A11905.AEEA
26.4
EUR
A11905.AE
A11905.AK
A11905.AP
A11905.AU
4-Etilmorfolina ≥98%
4-Etilmorfolina
Purity: 98%
CAS No.: 100-74-3
Molecular Formula: C6H13NO
Formula Weight: 115.18
Flash Point: 27°(80°F)
Refractive Index: 1.4413
Melting Point: -63°
Boiling Point: 138-139°
Beilstein Reference: 102969
UN No.: 2734
MDL No.: MFCD00006177
Formula:
C₆H₁₃NO Pto. Ebullición: 138…139 °C Pto. de fusión: –63 °C Densidad: 0,908 Pto. de inflamación: 27 °C (80 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006177 Núm. CAS: 100-74-3 EINECS: 202-885-0 UN: 2734 ADR: 8,II |