4-Metilmorfolina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
127151000 127155000 127150025 127150000
ACRO127151000EA 30.6 EUR
ACRO127151000 ACRO127155000 ACRO127150025 127150000.
4-Metilmorfolina 99%
4-Metilmorfolina
Formula: C₅H₁₁NO
Pto. Ebullición: 115…116 °C (750 mmHg)
Pto. de fusión: –65 °C
Densidad: 0,92 g/cm³
Pto. de inflamación: 14 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006175
Núm. CAS: 109-02-4
EINECS: 203-640-0
UN: 2535
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4339 to 1.4359 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA