4-Metilmorfolina 99
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
NMM, N-Methylmorpholine
A12158.0F
A12158.AE
A12158.AP
A12158.0FEA
239
EUR
A12158.0F
A12158.AE
A12158.AP
4-Metilmorfolina 99
4-Metilmorfolina
Purity: 99%
CAS No.: 109-02-4
Molecular Formula: C5H11NO
Formula Weight: 101.15
Flash Point: 14°(57°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.920
Refractive Index: 1.4355
Appearance: Colourless
Odour: Amine-like
pH: 10.6
Melting Point: -65°
Boiling Point: 116-118°
Beilstein Reference: 102719
Merck Reference: 14,6277
UN No.: 2535
MDL No.: MFCD00006175
Formula:
C₅H₁₁NO MW: 101.15 g/mol Pto. Ebullición: 116…118 °C Pto. de fusión: –65 °C Densidad: 0.920 Pto. de inflamación: 14 °C (57 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006175 Núm. CAS: 109-02-4 EINECS: 203-640-0 UN: 2535 ADR: 3 II |