4-Metilmorfolina para síntesis
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05894.9025 8.05894.0250
8.05894.9025EA 962 EUR
8.05894.9025 MERC8.05894.0250
4-Metilmorfolina para síntesis
4-Metilmorfolina
Formula: C₅H₁₁NO
Pto. Ebullición: 115 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –66 °C
Densidad: 0,922 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006175
Núm. CAS: 109-02-4
EINECS: 203-640-0
UN: 2535
ADR: 3 (8),II