7-Isopropil-1,4-dimetilazuleno 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
120200100 120200250
ACRO120200100EA 52.5 EUR
ACRO120200100 ACRO120200250
7-Isopropil-1,4-dimetilazuleno 99%
7-Isopropil-1,4-dimetilazuleno
Formula: C₁₅H₁₈
Pto. Ebullición: 153 °C (7Torr)
Pto. de fusión: 29…31 °C
Densidad: 0,97 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003811
Núm. CAS: 489-84-9
EINECS: 207-701-2
Índice Merck: 12,04581
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark blue Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %