Bencimidazol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 1H-Bencimidazol
186420250 186421000 186425000 186420025
ACRO186420250EA 28.3 EUR
ACRO186420250 ACRO186421000 ACRO186425000 ACRO186420025
Bencimidazol 98%
Bencimidazol
Formula: C₇H₆N₂
Pto. Ebullición: 360 °C
Pto. de fusión: 171…174 °C
Densidad: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005585
Núm. CAS: 51-17-2
EINECS: 200-081-4
Índice Merck: 13,01082
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 174 °C
HPLC ≥97.5 %