Bencimidazol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Sinónimos:
1H-Bencimidazol
A12763.0B
A12763.18
A12763.30
A12763.0BEA
288
EUR
A12763.0B
A12763.18
A12763.30
Bencimidazol ≥99%
Bencimidazol
Purity: 99%
CAS No.: 51-17-2
Molecular Formula: C7H6N2
Formula Weight: 118.14
Melting Point: 170-174°
Boiling Point: 360°
Merck Reference: 14,1081
MDL No.: MFCD00005585
Formula:
C₇H₆N₂ Pto. Ebullición: 360 °C Pto. de fusión: 170…174 °C Densidad: 1,23 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005585 Núm. CAS: 51-17-2 EINECS: 200-081-4 Índice Merck: 14,1081 |