Bencimidazol
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: 1H-Bencimidazol
10010302-10 10010302-100 10010302-250 10010302-50
CAYM10010302-10EA 46.2 EUR
CAYM10010302-10 CAYM10010302-100 CAYM10010302-250 CAYM10010302-50
Bencimidazol
Bencimidazol
Formula: C₇H₆N₂
Pto. Ebullición: 360 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 170…173 °C
Densidad: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00005585
Núm. CAS: 51-17-2
EINECS: 200-081-4
Índice Merck: 13,01082