Bencimidazol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos:
1H-Bencimidazol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21956.0100
8.21956.0500
8.21956.9025
8.21956.0100EA
68.8
EUR
8.21956.0100
8.21956.0500
8.21956.9025
Bencimidazol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Bencimidazol
Formula:
C₇H₆N₂ Pto. Ebullición: 360 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 170…173 °C Densidad: 1,23 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL:
MFCD00005585 Núm. CAS: 51-17-2 EINECS: 200-081-4 Índice Merck: 13,01082 |
Resultados test especificaciones
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 170 - 173 °C |
Molar Mass | 118.13 g/mol |
Boiling Point |
|
Hill Formula | C7H6N2 |