2-Metilbencimidazol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A17290.0B
A17290.18
A17290.30
A17290.0BEA
593
EUR
A17290.0B
A17290.18
A17290.30
2-Metilbencimidazol ≥98%
2-Metilbencimidazol
Purity: 98%
CAS No.: 615-15-6
Molecular Formula: C8H8N2
Formula Weight: 132.17
Melting Point: 174-178°
Beilstein Reference: 112264
Formula:
C₈H₈N₂ Pto. Ebullición: 339 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 174…178 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005598 Núm. CAS: 615-15-6 EINECS: 210-411-9 |