2-Fenilbencimidazol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A10996.06
A10996.14
A10996.22
A10996.06EA
29.1
EUR
A10996.06
A10996.14
A10996.22
2-Fenilbencimidazol ≥97%
2-Fenilbencimidazol
Purity: 97%
CAS No.: 716-79-0
Molecular Formula: C13H10N2
Formula Weight: 194.24
Melting Point: 296-297°
Beilstein Reference: 7087
Merck Reference: 14,7274
MDL No.: MFCD00005592
Formula:
C₁₃H₁₀N₂ Pto. Ebullición: 422 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 296…297 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005592 Núm. CAS: 716-79-0 EINECS: 211-939-2 Índice Merck: 14,7274 |