Benzo[a]antraceno 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Benzo(alpha)antraceno, 1,2-Benzoantraceno
105250010
105252500
ACRO105250010EA
133
EUR
ACRO105250010
ACRO105252500
Benzo[a]antraceno 99%
Benzo[a]antraceno
Formula:
C₁₈H₁₂ Pto. Ebullición: 437,6 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: 158…161 °C Densidad: 1,245 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003599 Núm. CAS: 56-55-3 EINECS: 200-280-6 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 12,01089 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Beige to yellow-green Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 158 to 161 °C |
GC | ≥98.5 % |
Optimum lasing | 518 nm (in Methanol) |
Suitability | (for use as a laser dye) Passes test |
Molar absorption coefficient | 19900 l/(mol.cm) (at Lambda max) |