5-Bromoindolina-2,3-diona ≥90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
5-Bromoindoline-2,3-dione, 5-Bromo-1H-indole-2,3-dione
A13641.18
A13641.22
A13641.36
A13641.18EA
90.7
EUR
A13641.18
A13641.22
A13641.36
5-Bromoindolina-2,3-diona ≥90%
5-Bromoindolina-2,3-diona
Purity: 90+%
CAS No.: 87-48-9
Molecular Formula: C8H4BrNO2
Formula Weight: 226.03
Melting Point: ca 250° dec.
Beilstein Reference: 383760
Formula:
C₈H₄BrNO₂ Pto. de fusión: ∼ 250 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149345 Núm. CAS: 87-48-9 EINECS: 201-747-7 |