4,7-Dicloroindolina-2,3-diona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14853.03
A14853.06
A14853.03EA
73.8
EUR
A14853.03
A14853.06
4,7-Dicloroindolina-2,3-diona ≥98%
4,7-Dicloroindolina-2,3-diona
Purity: 98%
CAS No.: 18711-13-2
Molecular Formula: C8H3Cl2NO2
Formula Weight: 216.02
Melting Point: 246-249°
Beilstein Reference: 168731
Formula:
C₈H₃Cl₂NO₂ Pto. de fusión: 246…249 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00047214 Núm. CAS: 18711-13-2 |