5-Cloroindolina-2,3-diona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
5-Cloro-1H-indol-2,3-diona
A13125.06
A13125.14
A13125.22
A13125.06EA
23.7
EUR
A13125.06
A13125.14
A13125.22
5-Cloroindolina-2,3-diona ≥98%
5-Cloroindolina-2,3-diona
Purity: 98%
CAS No.: 17630-76-1
Molecular Formula: C8H4ClNO2
Formula Weight: 181.58
Melting Point: ca 247° dec.
Beilstein Reference: 383759
Formula:
C₈H₄ClNO₂ MW: 181,58 g/mol Pto. Ebullición: 361 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼ 247 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014567 Núm. CAS: 17630-76-1 EINECS: 241-614-0 |