Cloroformo ≥99.9% (GC, on anhydrous basis) estabilizado, PESTINORM® Supra Trace
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
Estabilización:
Estabilizado con amileno 0,003…0,006 % w/w
Filtrado por 0,2 µm. Envasado bajo condiciones de gas inerte.
85853.320EA
185
EUR
85853.320
85853.290
Cloroformo ≥99.9% (GC, on anhydrous basis) estabilizado, PESTINORM® Supra Trace
Cloroformo
Formula:
CHCl₃ Pto. Ebullición: 61,7 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –63 °C Densidad: 1,4832 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000826 Núm. CAS: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 UN: 1888 ADR: 6.1,III IR: 01-2119486657-20 Índice Merck: 13,02160 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless liquid |
Color (APHA, Pt-Co) | max. 10 |
Assay (GC, on anhydrous basis) | min. 99.9 % |
Acidity (as HCl) | max. 0.0005 % |
Residue after evaporation | max. 0.0003 % w/w |
Stabilizer (Amylene) | 0.003-0.006 %w/w |
Water (KF) | max. 0.01 %w/w |
GC/ECD Dioxins, Furans & PCB's | max. 5 pg/ml |
GC/ECD any Pesticide (as Lindane) | max. 5 pg/ml |
GC/NPD any Pesticide (as Parathion) | max. 10 pg/ml |
GC/ECD 1,2,4-TCB to daca-PCB (as Lindane) | max. 5 pg/ml |
GC/FID C10 to C40 (as n-Decane) | max. 3 ng/ml |
GC/MSD C10 to C40 (as n-Decane; 30-600amu) | max. 3 ng/ml |