2,3-Dihidro-2-indolona 97%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
129670250 129671000 129670050
ACRO129670250EA 183 EUR
ACRO129670250 ACRO129671000 ACRO129670050
2,3-Dihidro-2-indolona 97%, puro
2,3-Dihidro-2-indolona
Formula: C₈H₇NO
Pto. Ebullición: 227 °C (73 mmHg)
Pto. de fusión: 123…128 °C
Densidad: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005711
Núm. CAS: 59-48-3
EINECS: 200-429-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to yellow to orange to pink-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 128 °C
HPLC ≥96.0 %