Indolina-2,3-diona 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 1H-Indol-2,3-diona
151491000 151495000
ACRO151491000EA 43.1 EUR
ACRO151491000 ACRO151495000
Indolina-2,3-diona 98%
Indolina-2,3-diona
Formula: C₈H₅NO₂
MW: 147,13 g/mol
Pto. Ebullición: 342 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 201…204 °C
Densidad: 1,472 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 220 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005718
Núm. CAS: 91-56-5
EINECS: 202-077-8
Índice Merck: 13,05119
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to red Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 204 °C
Water ≤1.0 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %