Indolina-2,3-diona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
1H-Indol-2,3-diona
A12468.0E
A12468.22
A12468.36
A12468.0EEA
512
EUR
A12468.0E
A12468.22
A12468.36
Indolina-2,3-diona ≥98%
Indolina-2,3-diona
Purity: 98%
CAS No.: 91-56-5
Molecular Formula: C8H5NO2
Formula Weight: 147.13
Flash Point: 220°(428°F)
Odour: Odourless
pH: 7
Melting Point: ca 199-200°
Beilstein Reference: 383659
Merck Reference: 14,5104
MDL No.: MFCD00005718
Formula:
C₈H₅NO₂ Pto. Ebullición: 342 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼199…200 °C Densidad: 1,472 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 220 °C (428 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005718 Núm. CAS: 91-56-5 EINECS: 202-077-8 Índice Merck: 14,5104 |