Indolina-2,3-diona para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20709.0005 8.20709.0250
8.20709.0005EA 45.8 EUR
8.20709.0005 8.20709.0250
Indolina-2,3-diona para síntesis, Sigma-Aldrich®
Indolina-2,3-diona
Formula: C₈H₅NO₂
Pto. Ebullición: 342 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 198…202 °C
Densidad: 1,472 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 220 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005718
Núm. CAS: 91-56-5
EINECS: 202-077-8
Índice Merck: 13,05119
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 2 g/l (20 °C)
Melting Point 199 - 204 °C
Molar Mass 147.13 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Flash Point 200 °C
pH 7 (1.9 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 220 °C
Hill Formula C8H5NO2