5-Nitroindolina-2,3-diona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Nitro-1H-indol-2,3-diona
B24962.06
B24962.14
B24962.06EA
39.1
EUR
B24962.06
B24962.14
5-Nitroindolina-2,3-diona ≥98%
5-Nitroindolina-2,3-diona
Purity: 98%
CAS No.: 611-09-6
Molecular Formula: C8H4N2O4
Formula Weight: 192.13
Melting Point: ca 252° dec.
Beilstein Reference: 180223
Formula:
C₈H₄N₂O₄ MW: 192,13 g/mol Pto. de fusión: ∼ 252 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005720 Núm. CAS: 611-09-6 EINECS: 210-252-5 |