5-Fluoroindolina-2,3-diona 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Fluoro-1H-indol-2,3-diona
367700050 367700250
ACRO367700050EA 77.7 EUR
ACRO367700050 ACRO367700250
5-Fluoroindolina-2,3-diona 98%
5-Fluoroindolina-2,3-diona
Formula: C₈H₄FNO₂
MW: 165,12 g/mol
Pto. de fusión: 224…228 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00022795
Núm. CAS: 443-69-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 224 to 230 °C
HPLC ≥97.5 %