5-Fluoroindolina-2,3-diona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B20831.03
B20831.06
B20831.14
B20831.03EA
25.6
EUR
B20831.03
B20831.06
B20831.14
5-Fluoroindolina-2,3-diona ≥98%
5-Fluoroindolina-2,3-diona
Purity: 98%
CAS No.: 443-69-6
Molecular Formula: C8H4FNO2
Formula Weight: 165.12
Melting Point: 224-227°
Beilstein Reference: 131241
Formula:
C₈H₄FNO₂ Pto. de fusión: 224…227 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00022795 Núm. CAS: 443-69-6 |