2,2,4-Trimetilpentano 99,8 GC anhydrous basis, PESTINORM® Supra Trace
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Isooctano
Filter 0,2 um_Inert_Gas_filled
85801.290EA 98 EUR
85801.290 85801.320
2,2,4-Trimetilpentano 99,8 GC anhydrous basis, PESTINORM® Supra Trace
2,2,4-Trimetilpentano
Formula: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
MW: 114.23 g/mol
Pto. Ebullición: 99.2 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –107 °C
Densidad: 0.692 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008943
Núm. CAS: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
UN: 1262
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=bb9d5eb96909b6bebc6a8709db78c4ea0ef52430&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless liquid
Assay (GC, on anhydrous basis) min. 99.8 %
Acidity (as Acetic acid) max. 0.001 %
Color (APHA, Pt-Co) max. 5
Residue after evaporation max. 0.0001 % w/w
Water (KF) max. 0.01 % w/w
GC/ECD Dioxins, Furans & PCB's max. 5 pg/ml
GC/ECD any Pesticide (as Lindane) max. 5 pg/ml
GC/NPD any Pesticide (as Parathion) max. 5 pg/ml
GC/ECD 1,2,4-TCB to daca-PCB (as Lindane) max. 5 pg/ml
GC/ECD DCM to 1,2,4-TCB (as TCM) max. 2 ng/ml
GC/FID C10 to C40 (as n-Decane) max. 2 ng/ml
GC/MSD C10 to C40 (as Decane; 30-600 amu) max. 2 ng/ml