7-Fluoroindolina-2,3-diona ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 7-Fluoro-1H-indol-2,3-diona
H26827.03 H26827.06 H26827.14
H26827.03EA 32 EUR
H26827.03 H26827.06 H26827.14
7-Fluoroindolina-2,3-diona ≥97%
7-Fluoroindolina-2,3-diona
Purity: 97% CAS No.: 317-20-4 Molecular Formula: C8H4FNO2 Formula Weight: 165.12 Melting Point: 193-195° MDL No.: MFCD01569508
Formula: C₈H₄FNO₂
MW: 165,12 g/mol
Pto. de fusión: 193…195 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01569508
Núm. CAS: 317-20-4
EINECS: None