n-Pentano ≥99.5% (GC, on anhydrous basis), PESTINORM® Supra Trace
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Filtrado por 0,2 µm. Envasado bajo condiciones de gas inerte.
85852.290EA 147 EUR
85852.290 85852.320
n-Pentano ≥99.5% (GC, on anhydrous basis), PESTINORM® Supra Trace
n-Pentano
Formula: H₃C(CH₂)₃CH₃
Pto. Ebullición: 35…36 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –130 °C
Densidad: 0,63 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009498
Núm. CAS: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
UN: 1265
ADR: 3,II
IR: 01-2119459286-30
Índice Merck: 13,07193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless liquid
Assay (GC, on anhydrous basis) min. 99.5 %
Acidity (as Acetic acid) max. 0.002 %
Color (APHA, Pt-Co) max. 5
Residue after evaporation max. 0.0001 % w/w
Water (KF) max. 0.005 % w/w
GC/ECD Dioxins, Furans & PCB's max. 5 pg/ml
GC/ECD any Pesticide (as Lindane) max. 2 pg/ml
GC/NPD any Pesticide (as Parathion) max. 5 pg/ml
GC/ECD 1,2,4-TCB to daca-PCB (as Lindane) max. 5 pg/ml
GC/ECD DCM to 1,2,4-TCB (as TCM) max. 2 ng/ml
GC/FID C10 to C40 (as n-Decane) max. 2 ng/ml
GC/MSD C10 to C40 (as Decane; 30-600 amu) max. 2 ng/ml