7-Fluoroindolina-2,3-diona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 7-Fluoro-1H-indol-2,3-diona
F0551-25G F0551-5G
TCIAF0551-25GEA 279 EUR
TCIAF0551-25G TCIAF0551-5G
7-Fluoroindolina-2,3-diona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
7-Fluoroindolina-2,3-diona
Formula: C₈H₄FNO₂
MW: 165,12 g/mol
Número MDL: MFCD01569508
Núm. CAS: 317-20-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0290de6f6214b931f8307043a0e57f67a6747f0a&vid=0290de6f6214b931f8307043a0e57f67a6747f0a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 193.0 to 198.0 deg-C