Indolina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,3-Dihidroindol
122240250 122241000 122245000
ACRO122240250EA 38.3 EUR
ACRO122240250 ACRO122241000 ACRO122245000
Indolina 98%
Indolina
Formula: C₈H₉N
MW: 119,17 g/mol
Pto. Ebullición: 220…221 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –21 °C
Densidad: 1,063 g/cm³
Pto. de inflamación: 92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005705
Núm. CAS: 496-15-1
EINECS: 207-816-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5910 to 1.5950 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %