Indolina ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,3-Dihidroindol
A11000.0B
A11000.18
A11000.30
A11000.PG
A11000.0BEA
671
EUR
A11000.0B
A11000.18
A11000.30
A11000.PG
Indolina ≥99%
Indolina
Purity: 99%
CAS No.: 496-15-1
Molecular Formula: C8H9N
Formula Weight: 119.17
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5930
Odour: Odourless
Melting Point: -21°
Boiling Point: 220-221°
Beilstein Reference: 111915
MDL No.: MFCD00005705
Formula:
C₈H₉N MW: 119,17 g/mol Pto. Ebullición: 220…221 °C Pto. de fusión: –21 °C Densidad: 1,062 Pto. de inflamación: 92 °C (197 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005705 Núm. CAS: 496-15-1 EINECS: 207-816-8 |