5-Cloro-7-metilindolina-2,3-diona ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 5-Cloro-7-metil-1H-indol-2,3-diona
L11682.03 L11682.06 L11682.MD
L11682.03EA 107 EUR
L11682.03 L11682.06 L11682.MD
5-Cloro-7-metilindolina-2,3-diona ≥97%
5-Cloro-7-metilindolina-2,3-diona
Purity: 97% CAS No.: 14389-06-1 Molecular Formula: C9H6ClNO2 Formula Weight: 195.61 Melting Point: ca 283° dec. Beilstein Reference: 153061
Formula: C₉H₆ClNO₂
MW: 195,6 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 283 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047218
Núm. CAS: 14389-06-1